Learn More
N,N-Diméthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N-Dimethylaniline acts as a precursor to triarylmethane dyes such as crystal violet and malachite green. It is also used in the synthesis of vanillin, methyl violet, and Michler's ketone. Further, it is used as a hardener for plastic resins and an acid scavenger in the manufacture of semisynthetic penicillins and cephalosporins. In addition to this, it is used as a promoter in the curing of polyester and vinyl ester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N-Diméthylaniline agit comme précurseur des colorants triarylméthane tels que le violet de cristal et le vert malachite. Elle est également utilisée dans la synthèse de la vanilline, du violet de méthyle et la cétone de Michler. De plus, elle est utilisée comme durcisseur pour les résines plastiques et comme piégeur d’acide dans la fabrication de pénicilline et céphalosporines semi-synthétiques. En outre, elle est utilisée comme promoteur dans le durcissement des résines ester de polyester et de vinyle.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, l’éther, l’acétone, le chloroforme, le benzène et l’alcalin.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides, les chloroformiates et les halogènes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylaniline |
Point de fusion | 2°C |
Densité | 0.956 |
Point d’ébullition | 193°C |
Point d’éclair | 62°C (143°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Indice de réfraction | 1.558 |
Quantité | 500 mL |
Numéro UN | UN2253 |
Beilstein | 507140 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- N,N-Dimethylaniline
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contient: Dimethylaniline
RUO – Research Use Only