Learn More
N,N-Diméthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403904
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
N,N-Dimethylaniline acts as a precursor to triarylmethane dyes such as crystal violet and malachite green. It is also used in the synthesis of vanillin, methyl violet, and Michler's ketone. Further, it is used as a hardener for plastic resins and an acid scavenger in the manufacture of semisynthetic penicillins and cephalosporins. In addition to this, it is used as a promoter in the curing of polyester and vinyl ester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diméthylaniline agit comme précurseur des colorants triarylméthane tels que le violet de cristal et le vert malachite. Elle est également utilisée dans la synthèse de la vanilline, du violet de méthyle et la cétone de Michler. De plus, elle est utilisée comme durcisseur pour les résines plastiques et comme piégeur d’acide dans la fabrication de pénicilline et céphalosporines semi-synthétiques. En outre, elle est utilisée comme promoteur dans le durcissement des résines ester de polyester et de vinyle.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, l’éther, l’acétone, le chloroforme, le benzène et l’alcalin.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides, les chloroformiates et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-69-7
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00008304
Clé InChI JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
CID PubChem 949
ChEBI CHEBI:16269
Nom IUPAC N,N-diméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylaniline
Point de fusion 2°C
Densité 0.956
pH 7.4
Point d’ébullition 193°C
Point d’éclair 62°C (143°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.558
Quantité 10,000 mL
Numéro UN UN2253
Beilstein 507140
Merck Index 14,3234
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,benzene and alkaline.
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide