Learn More
N,N-Diméthylallylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10272622
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2155-94-4
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD00038234
Clé InChI GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylallylamine, allyldimethylamine, dimethylallylamine, 2-propen-1-amine, n,n-dimethyl, 1-dimethylamino-2-propene, n-allyl-n,n-dimethylamine, n-allyldimethylamine, dimethyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n,n-dimethyl, ch2=chch2n ch3 2
CID PubChem 75082
Nom IUPAC N,N-diméthylprop-2-en-1-amine
SMILES CN(C)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylallylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7410g/mL
Point d’ébullition 62°C
Point d’éclair 8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHCH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4000 to 1.402
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.741
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 85.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide