Learn More
Dichlorhydrate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
102.51€ - 294.47€
Identifiants chimiques
CAS | 536-46-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H14Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.11 |
Numéro MDL | MFCD00012991 |
Clé InChI | PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651 |
CID PubChem | 2724166 |
Nom IUPAC | dihydrogen N1,N4-dimethylbenzene-1,4-diamine dichloride |
SMILES | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10378050
|
Thermo Scientific
204350250 |
25 g | Flacon en verre |
102.51€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10043573
|
Thermo Scientific Acros
204351000 |
100 g | Flacon en verre |
294.47€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
536-46-9 | |
209.11 | |
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N | |
2724166 | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1 |
C8H14Cl2N2 | |
MFCD00012991 | |
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651 | |
dihydrogen N1,N4-dimethylbenzene-1,4-diamine dichloride |
Spécification
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride | |
98.5 | |
222.0°C | |
99% | |
(CH3)2NC6H4NH2·2HCl | |
13, 73 | |
10, 3248 | |
(5% in water) Clear colorless to purple-brown | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1 | |
209.11 | |
209.12 | |
Poudre |
536-46-9 | |
100.0 | |
Authentique | |
C8H14Cl2N2 | |
MFCD00012991 | |
01,293 | |
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651 | |
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N | |
dihydrogen N1,N4-dimethylbenzene-1,4-diamine dichloride | |
2724166 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-635-7
- N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./