Learn More
N,N-diméthyl-L-phénylalanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11985361
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17469-89-5
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00082539
Clé InChI HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
Synonyme n,n-dimethyl-l-phenylalanine, phenylalanine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylphenylalanine, l-phenylalanine, n,n-dimethyl, s-2-dimethylamino-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-dimethylamino-3-phenylpropanoic acid, alanine, n,n-dimethyl-3-phenyl-, l, l-phenylalanine,n,n-dimethyl, s-2-dimethylamino-3-phenyl-propionic acid
CID PubChem 11830289
Nom IUPAC 2-(dimethylamino)-3-phenylpropanoic acid
SMILES CN(C)[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyl-L-phenylalanine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 225.0°C to 227.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.0950g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.095
Rotation spécifique 73.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water:(20°C) freely soluble
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre