Learn More
N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.66€ - 184.92€
Identifiants chimiques
CAS | 138-89-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.181 |
Numéro MDL | MFCD00002063 |
Clé InChI | CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ndma, accelerine, p-nitroso-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-nitrosoaniline, 4-nitroso-n,n-dimethylaniline, 4-nitrosodimethylaniline, p-nitrosodimethylanilide, paranitrosodimethylanilide, 4-dimethylamino nitrosobenzene, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitroso |
CID PubChem | 8749 |
ChEBI | CHEBI:59990 |
Nom IUPAC | N,N-diméthyl-4-nitrosoaniline |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11453847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18301.14 |
25 g |
32.66€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18301.22 |
100 g |
91.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498770
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18301.30 |
250 g |
184.92€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
138-89-6 | |
150.181 | |
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N | |
8749 | |
N,N-diméthyl-4-nitrosoaniline |
C8H10N2O | |
MFCD00002063 | |
ndma, accelerine, p-nitroso-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-nitrosoaniline, 4-nitroso-n,n-dimethylaniline, 4-nitrosodimethylaniline, p-nitrosodimethylanilide, paranitrosodimethylanilide, 4-dimethylamino nitrosobenzene, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitroso | |
CHEBI:59990 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=O |
Spécification
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline | |
84°C to 87°C | |
C8H10N2O | |
UN1369 | |
14,6638 | |
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthyl-4-nitrosoaniline | |
8749 | |
150.18 |
138-89-6 | |
1.15 | |
MFCD00002063 | |
607293 | |
ndma, accelerine, p-nitroso-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-nitrosoaniline, 4-nitroso-n,n-dimethylaniline, 4-nitrosodimethylaniline, p-nitrosodimethylanilide, paranitrosodimethylanilide, 4-dimethylamino nitrosobenzene, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitroso | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=O | |
150.181 | |
CHEBI:59990 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H251-H301-H310-H351-H373
Flammable solid.
Self-heating: may catch fire.
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Suspected of causing cancer.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P210-P235+P410-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P314-P330-P362-P370+P380-P380-P501c
H301+H311+H331-H373-H500-X
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,2 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :P-NITROSODIMÉTHYLANILINE
missing translation for 'einecsNumber' : 205-343-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BX7175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only