Learn More
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.00€ - 77.00€
Identifiants chimiques
CAS | 619-31-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
Numéro MDL | MFCD00007236 |
Clé InChI | CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline |
CID PubChem | 69269 |
Nom IUPAC | N,N-diméthyl-3-nitroaniline |
SMILES | CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10550571
|
Thermo Scientific Acros
116470050 |
5 g | Flacon en verre |
26.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10656492
|
Thermo Scientific Acros
116470250 |
25 g | Flacon en verre |
77.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
619-31-8 | |
166.18 | |
CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N | |
69269 | |
CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] |
C8H10N2O2 | |
MFCD00007236 | |
3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline | |
N,N-diméthyl-3-nitroaniline |
Spécification
N, N-Dimethyl-3-nitroaniline | |
619-31-8 | |
100.0 | |
Orange à orange-rouge | |
98% | |
O2NC6H4N(CH3)2 | |
12, 701 | |
Solubility in water: insoluble | |
CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] | |
166.18 | |
166.18 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
98% | |
97.5 | |
57°C to 61°C | |
Authentique | |
C8H10N2O2 | |
MFCD00007236 | |
3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline | |
CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthyl-3-nitroaniline | |
69269 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-590-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only