Learn More
N,N-Diméthyl-1-naphthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10308440
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-56-6
Formule moléculaire C12H13N
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Numéro MDL MFCD00003919
Clé InChI AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
CID PubChem 6848
Nom IUPAC N,N-diméthylnaphtalène-1-amine
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyl-1-naphthylamine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 139°C to 140°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7N(CH3)2
Indice de réfraction 1.6210 to 1.623
Quantité 100 mL
Beilstein 12, 1221
Merck Index 15, 3276
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.