Learn More
N,N’-Diméthyl-1,3-propanediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10454215
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-33-1
Formule moléculaire C5H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.20
Numéro MDL MFCD00008292
Clé InChI UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Synonyme n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
CID PubChem 66978
Nom IUPAC methyl[3-(methylazaniumyl)propyl]azanium
SMILES C[NH2+]CCC[NH2+]C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 145.0°C
Point d’éclair 20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NH(CH2)3NHCH3
Indice de réfraction 1.4375 to 1.4395
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.81
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide