Learn More
N,N-Diisopropyléthylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391697
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
N,N-Diisopropylethylenediamine can be used to produce 1,4-diisopropyl-piperazin-2-one by heating. It is used as ligands for metathesis catalysts. It acts as anti-microbial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diisopropylethylènediamine peut être utilisée pour produire 1,4 de la -diisopropyl-pipérazine-2-une par chauffage. Il est utilisé comme ligands pour les catalyseurs de métathèse. Il agit comme agent antimicrobien.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker à l’écart de l’air et des agents oxydants. Les matières incompatibles sont des agents oxydants forts, des acides forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-05-1
Formule moléculaire C8H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.262
Numéro MDL MFCD00015015
Clé InChI CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
CID PubChem 8459
Nom IUPAC N’,N’-di(propan-2-yl)éthane-1,2-diamine
SMILES CC(C)N(CCN)C(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Diisopropylethylenediamine
Densité 0.828
Point d’ébullition 170°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Indice de réfraction 1.442
Quantité 50 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1734800
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 144.26
Pourcentage de pureté 97%