Learn More
N,N’-Diisopropylcarbodiimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
106.53€ - 908.52€
Identifiants chimiques
CAS | 693-13-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.2 |
Numéro MDL | MFCD00065689 |
Clé InChI | BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine |
CID PubChem | 12734 |
ChEBI | CHEBI:53092 |
Nom IUPAC | N,N’-di(propan-2-yl) méthanediimine |
SMILES | CC(C)N=C=NC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10193531
|
Thermo Scientific Acros
115210250 |
25 g | Flacon en verre |
106.53€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10001861
|
Thermo Scientific Acros
115211000 |
100 g | Flacon en verre |
272.36€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10678313
|
Thermo Scientific Acros
115215000 |
500 g | Flacon en verre |
908.52€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplageChemische Identifikatoren
693-13-0 | |
126.2 | |
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N | |
12734 | |
N,N’-di(propan-2-yl) méthanediimine |
C7H14N2 | |
MFCD00065689 | |
n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine | |
CHEBI:53092 | |
CC(C)N=C=NC(C)C |
Spezifikation
N, N'-Diisopropylcarbodiimide | |
693-13-0 | |
100.0 | |
0.8100g/mL | |
33°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2 | |
MFCD00065689 | |
0.81 | |
Solubility in water: decomposes | |
CC(C)N=C=NC(C)C | |
126.2 | |
CHEBI:53092 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
Incolore à jaune | |
145.0°C to 148.0°C | |
Authentique | |
C7H14N2 | |
1.4320 to 1.4350 | |
15,3218 | |
n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine | |
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N | |
N,N’-di(propan-2-yl) méthanediimine | |
12734 | |
126.2 | |
Liquide |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque de graves
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-743-7
missing translation for 'rtecsNumber' : FF2175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only