Learn More
N,N’-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 97 %, Thermo Scientific™
25.01€ - 98.25€
Identifiants chimiques
CAS 16121-92-9
Formule moléculaire C14H32N2
Poids moléculaire (g/mol) 228.424
Numéro MDL MFCD00048339
Clé InChI LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine
CID PubChem 177722
Nom IUPAC N,N’-bis(2-méthylpropyl)hexane-1,6-diamine
SMILES CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11440107
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21024.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11450107
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21024.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
16121-92-9
228.424
LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N
177722
CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C
C14H32N2
MFCD00048339
n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine
N,N’-bis(2-méthylpropyl)hexane-1,6-diamine
Spécification
N,N'-Diisobutyl-1,6-hexanediamine
C14H32N2
n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine
CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C
228.424
228.41
16121-92-9
MFCD00048339
LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N
N,N’-bis(2-méthylpropyl)hexane-1,6-diamine
177722
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning