Learn More
N,N-diéthylpropargylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15841012
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4079-68-9
Formule moléculaire C7H13N
Poids moléculaire (g/mol) 111.18
Clé InChI JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 20010
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethylpropargylamine
Densité 0.8110g/mL
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 20°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.811
Poids de la formule 111.18
Pourcentage de pureté 97%