Learn More
N,N-Diéthyléthylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
35.40€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-36-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.21 |
Numéro MDL | MFCD00008176 |
Clé InChI | UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine |
CID PubChem | 60993 |
Nom IUPAC | N’,N’-diéthyléthane-1,2-diamine |
SMILES | CCN(CC)CCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10795211
|
Thermo Scientific Acros
150701000 |
100 mL | Flacon en verre |
35.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10437360
|
Thermo Scientific Acros
150705000 |
500 mL | Flacon en verre |
111.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-36-7 | |
116.21 | |
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N | |
60993 | |
CCN(CC)CCN |
C6H16N2 | |
MFCD00008176 | |
n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine | |
N’,N’-diéthyléthane-1,2-diamine |
Spécification
N, N-Diethylethylenediamine | |
100-36-7 | |
100.0 | |
0.8200g/mL | |
30°C | |
98+% | |
(C2H5)2NCH2CH2NH2 | |
MFCD00008176 | |
0.82 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,toluene,ccl4 | |
CCN(CC)CCN | |
116.21 | |
116.21 | |
Liquide |
98+% | |
98.0 | |
Incolore à jaune | |
145°C to 147°C | |
Authentique | |
C6H16N2 | |
1.4350 to 1.437 | |
04, 251 | |
n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine | |
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N | |
N’,N’-diéthyléthane-1,2-diamine | |
60993 | |
98+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-844-7
missing translation for 'rtecsNumber' : KV3500000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N,N-Diethylethylenediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.