Learn More
N,N’-diéthylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
37.80€ - 117.59€
Identifiants chimiques
CAS 111-74-0
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Numéro MDL MFCD00009033
Clé InChI CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
CID PubChem 67105
ChEBI CHEBI:182290
Nom IUPAC N,N’-diéthyléthane-1,2-diamine
SMILES CCNCCNCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15274644
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
155520050
5 g Flacon en verre
37.80€
5g
15284644
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
155520250
25 g Flacon en verre
117.59€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
111-74-0
116.21
CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
67105
N,N’-diéthyléthane-1,2-diamine
C6H16N2
MFCD00009033
n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
CHEBI:182290
CCNCCNCC
Spécification
N, N'-Diethylethylenediamine
0.8110g/mL
33°C
C6H16N2
1.4326
04,251
n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
N,N’-diéthyléthane-1,2-diamine
67105
116.21
111-74-0
152.0°C to 154.0°C
94% min. (GC)
C2H5NHCH2CH2NHC2H5
MFCD00009033
0.811
Solubility in water: miscible.
CCNCCNCC
116.21
CHEBI:182290
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-902-4
Identifiant produit
  • N,N'-Diethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.