Learn More
N,N-Diéthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.30€ - 98.40€
Identifiants chimiques
CAS | 91-66-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.24 |
Numéro MDL | MFCD00009042,MFCD31699978 |
Clé InChI | GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine |
CID PubChem | 7061 |
Nom IUPAC | N,N-diéthylaniline |
SMILES | CCN(CC)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10477940
|
Thermo Scientific Acros
181062500 |
250 mL | Flacon en verre |
21.30€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10032360
|
Thermo Scientific Acros
181060010 |
1 L | Flacon en verre |
55.90€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10154390
|
Thermo Scientific Acros
181060025 |
2.5 L | Flacon en verre |
98.40€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
91-66-7 | |
149.24 | |
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N | |
7061 | |
CCN(CC)C1=CC=CC=C1 |
C10H15N | |
MFCD00009042,MFCD31699978 | |
diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine | |
N,N-diéthylaniline |
Spécification
N, N-Diethylaniline | |
91-66-7 | |
100.0 | |
Jaune | |
215.0°C to 217.0°C | |
Authentique | |
C10H15N | |
1.5410 to 1.5430 | |
12, 164 | |
15, 3125 | |
diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine | |
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diéthylaniline | |
7061 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
-38.0°C | |
0.9330g/mL | |
84°C | |
99% | |
C6H5N(C2H5)2 | |
MFCD00009042,MFCD31699978 | |
05,212; 16,182 | |
0.933 | |
Solubility in water: 10-27g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,chloroform and ether | |
CCN(CC)C1=CC=CC=C1 | |
149.24 | |
149.24 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-088-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BX3400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only