Learn More
N,N-Diéthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.47€ - 353.76€
Identifiants chimiques
CAS | 91-66-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.24 |
Numéro MDL | MFCD00009042,MFCD31699978 |
Clé InChI | GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine |
CID PubChem | 7061 |
Nom IUPAC | N,N-diéthylaniline |
SMILES | CCN(CC)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413204
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10560.AP |
500 mL |
34.47€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423204
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10560.0F |
2500 mL |
98.69€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433204
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10560.0D |
10,000 mL |
353.76€
10000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N-Diethylaniline is used as an intermediate in pharmaceuticals, dyes and other chemicals. It acts as a reaction catalyst. Its complex, diethylaniline borane is used as a reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N-Diéthylaniline est utilisée comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, les colorants et autres produits chimiques. Elle agit comme catalyseur de réaction. Son borane complexe de diéthylaniline est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’acétone. Légèrement miscible avec le chloroforme, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. .
Identifiants chimiques
91-66-7 | |
149.24 | |
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N | |
7061 | |
CCN(CC)C1=CC=CC=C1 |
C10H15N | |
MFCD00009042,MFCD31699978 | |
diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine | |
N,N-diéthylaniline |
Spécification
N,N-Diethylaniline | |
-38°C | |
215°C to 216°C | |
C10H15N | |
MFCD00009042,MFCD31699978 | |
742483 | |
diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine | |
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diéthylaniline | |
7061 | |
99% |
91-66-7 | |
0.936 | |
85°C (185°F) | |
1.542 | |
UN2432 | |
14,3114 | |
Miscible with water and acetone. Slightly miscible with chloroform,alcohol and ether. | |
CCN(CC)C1=CC=CC=C1 | |
149.24 | |
149.24 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331-H373-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P314-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :N,N DIÉTHYLANILINE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-088-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BX3400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante