Learn More
N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10435675
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-05-0
Numéro MDL MFCD00007861
Clé InChI QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
CID PubChem 7120
Nom IUPAC 4-N,4-N-diéthylbenzène-1,4-diamine
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diethyl-p-phenylenediamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 23.0°C
Couleur Marron à marron-jaune
Densité 0.9880g/mL
Point d’ébullition 268.0°C
Point d’éclair 139°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H16N2
Formule linéaire (CH3CH2)2NC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5690 to 1.5730 (20°C, 589nm)
Quantité 100 g
Poids moléculaire (g/mol) 164.252
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.