Learn More
N,N-Diéthyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroéthyl)amine, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
41.60€ - 373.00€
Identifiants chimiques
CAS | 357-83-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11ClF3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.606 |
Numéro MDL | MFCD00054672 |
Clé InChI | BDZHKUAKSMWSAJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, n,n-diethyl 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl amine, n-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, yarovenko's reagent, acmc-20appo, 2-chloro-1,1,2-trifluorotriethylamine, 1,1,2-trifluoro-2-chloroethyldiethylamine, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyldiethylamine, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyltrifluoro, 1-diethylamino-1,1,2trifluoro-2-chloroethane |
CID PubChem | 136184 |
Nom IUPAC | 2-chloro-N,N-diéthyl-1,1,2-trifluoroéthanamine |
SMILES | CCN(CC)C(C(F)Cl)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338386
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17330.06 |
5 g |
41.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348386
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17330.14 |
25 g |
113.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358386
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17330.22 |
100 g |
373.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
357-83-5 | |
189.606 | |
BDZHKUAKSMWSAJ-UHFFFAOYSA-N | |
136184 | |
CCN(CC)C(C(F)Cl)(F)F |
C6H11ClF3N | |
MFCD00054672 | |
2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, n,n-diethyl 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl amine, n-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, yarovenko's reagent, acmc-20appo, 2-chloro-1,1,2-trifluorotriethylamine, 1,1,2-trifluoro-2-chloroethyldiethylamine, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyldiethylamine, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyltrifluoro, 1-diethylamino-1,1,2trifluoro-2-chloroethane | |
2-chloro-N,N-diéthyl-1,1,2-trifluoroéthanamine |
Spécification
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine | |
1.19 | |
C6H11ClF3N | |
MFCD00054672 | |
1098675 | |
2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, n,n-diethyl 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl amine, n-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, yarovenko's reagent, acmc-20appo, 2-chloro-1,1,2-trifluorotriethylamine, 1,1,2-trifluoro-2-chloroethyldiethylamine, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyldiethylamine, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyltrifluoro, 1-diethylamino-1,1,2trifluoro-2-chloroethane | |
CCN(CC)C(C(F)Cl)(F)F | |
189.606 | |
189.61 |
357-83-5 | |
38°C (10 mmHg) | |
ClFCHCF2N(CH2CH3)2 | |
UN3267 | |
Moisture sensitive | |
BDZHKUAKSMWSAJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-N,N-diéthyl-1,1,2-trifluoroéthanamine | |
136184 | |
90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only