Learn More
N,N’-Di-tert-butyléthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
51.56€ - 166.83€
Identifiants chimiques
CAS | 4062-60-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H24N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.316 |
Numéro MDL | MFCD00014996 |
Clé InChI | KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n'-di-tert-butylethylenediamine, 1,2-bis tert-butylamino ethane, n,n'-di-t-butylethylenediamine, n1,n2-di-tert-butylethane-1,2-diamine, unii-6wai8u5v0w, n,n'-bis tert-butyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl, n,n'-di-tert-butyl-ethylenediamine, 6wai8u5v0w, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl-1,2-ethanediamine |
CID PubChem | 77680 |
Nom IUPAC | N,N’-ditert-butylethane-1,2-diamine |
SMILES | CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04972.06 |
5 g |
51.56€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04972.14 |
25 g |
166.83€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N'-Di-tert-butylethylenediamine is used as a primary and secondary intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N′-Di-tert-butyléthylènediamine est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble (33 g/l) (25°C),
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des acides forts.
Identifiants chimiques
4062-60-6 | |
172.316 | |
KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N | |
77680 | |
CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C |
C10H24N2 | |
MFCD00014996 | |
n,n'-di-tert-butylethylenediamine, 1,2-bis tert-butylamino ethane, n,n'-di-t-butylethylenediamine, n1,n2-di-tert-butylethane-1,2-diamine, unii-6wai8u5v0w, n,n'-bis tert-butyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl, n,n'-di-tert-butyl-ethylenediamine, 6wai8u5v0w, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl-1,2-ethanediamine | |
N,N’-ditert-butylethane-1,2-diamine |
Spécification
N,N'-Di-tert-butylethylenediamine | |
132°C (100 mmHg) | |
C10H24N2 | |
MFCD00014996 | |
1738432 | |
KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N | |
N,N’-ditert-butylethane-1,2-diamine | |
77680 | |
98% |
4062-60-6 | |
62°C (143°F) | |
(CH3)3CNHCH2CH2NHC(CH3)3 | |
UN2735 | |
n,n'-di-tert-butylethylenediamine, 1,2-bis tert-butylamino ethane, n,n'-di-t-butylethylenediamine, n1,n2-di-tert-butylethane-1,2-diamine, unii-6wai8u5v0w, n,n'-bis tert-butyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl, n,n'-di-tert-butyl-ethylenediamine, 6wai8u5v0w, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl-1,2-ethanediamine | |
CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C | |
172.316 | |
172.32 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
GHS P Statement
P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POLYAMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : KH8587137
missing translation for 'tsca' : TSCA