Learn More
Sel de N,N’-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
66.30€ - 218.00€
Identifiants chimiques
CAS | 31687-58-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H48N4O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 536.714 |
Clé InChI | WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N |
Synonyme | boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate |
CID PubChem | 16211319 |
Nom IUPAC | N-cyclohexylcyclohexanamine ; acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]imidazol-4-yl]propanoïque |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15476926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62018.03 |
1 g |
66.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15486926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62018.06 |
5 g |
218.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
31687-58-8 | |
536.714 | |
boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate | |
N-cyclohexylcyclohexanamine ; acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]imidazol-4-yl]propanoïque |
C28H48N4O6 | |
WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N | |
16211319 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
Spécification
N,N'-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt | |
31687-58-8 | |
C28H48N4O6 | |
WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N | |
N-cyclohexylcyclohexanamine ; acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]imidazol-4-yl]propanoïque | |
16211319 | |
95% |
160°C to 165°C (decomposition) | |
Blanc | |
boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 | |
536.714 | |
536.7 | |
Solide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 250-764-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only