Learn More
N,N’-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
59.10€ - 563.00€
Identifiants chimiques
CAS 152120-54-2
Formule moléculaire C14H22N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 310.35
Clé InChI QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
CID PubChem 6383521
Nom IUPAC (NZ)-N-[[[(2-méthylpropan-2 -yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylméthylidène]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10316744
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
427970010
1 g
59.10€
1g
10744385
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
427970050
5 g
164.00€
5g
10604185
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
427970250
25 g
563.00€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
152120-54-2
310.35
n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
(NZ)-N-[[[(2-méthylpropan-2 -yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylméthylidène]carbamate de tert-butyle
C14H22N4O4
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
6383521
CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
Spécification
N, N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine
86.0°C to 90.0°C
Flacon en verre
n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
310.35
310.35
152120-54-2
97.5% min. (HPLC)
C14H22N4O4
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
(NZ)-N-[[[(2-méthylpropan-2 -yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylméthylidène]carbamate de tert-butyle
6383521
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.