Learn More
N-N-Butyldiéthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10237023
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-79-4
Formule moléculaire C8H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.24
Numéro MDL MFCD00002856
Clé InChI GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
CID PubChem 7620
Nom IUPAC 2-[butyl(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
SMILES CCCCN(CCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-N-Butyldiethanolamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Couleur Marron à marron-rouge
Densité 0.9680g/mL
Point d’ébullition 264.0°C to 278.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Indice de réfraction 1.4615 to 1.4635
Quantité 2.5 L
Beilstein 04, 285
Gravité spécifique 0.968
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 161.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre