Learn More
N-(n-Butyl)éthylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313067
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19522-69-1
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
Numéro MDL MFCD00025602
Clé InChI DFPGBRPWDZFIPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butylethylenediamine, 2-butylamino ethylamine, n1-butylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl butyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-butyl, 2-butylamino-ethylamine, 2-n-butylaminoethylamine, acmc-1bs5m, n-butyl-1,2-ethanediamine, n-butylethane-1,2-diamine
CID PubChem 519668
Nom IUPAC N’-butyléthane-1,2-diamine
SMILES CCCCNCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(n-Butyl)ethylenediamine
Densité 0.836
Point d’ébullition 170°C to 171°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Indice de réfraction 1.443
Quantité 25 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 1732700
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 97%