Learn More
N,N’-Bis(salicylidène)éthylènediaminecobalt(II), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
28.20€ - 533.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14167-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H14CoN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 325.23 |
Numéro MDL | MFCD00000009 |
Clé InChI | NPAQSKHBTMUERN-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | Salcomine |
CID PubChem | 57448789 |
SMILES | [Co++].[O-]C1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043174.03 |
1 g |
28.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043174.06 |
5 g |
69.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043174.14 |
25 g |
201.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043174.22 |
100 g |
533.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Salcomine catalyzes the oxidation of 2,6-disubstituted phenols by dioxygen. Experimental inhibitor of human cytμloviris proteinase activity. Metal complex dyes used as redox catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14167-18-1 | |
325.23 | |
NPAQSKHBTMUERN-UHFFFAOYSA-L | |
57448789 |
C16H14CoN2O2 | |
MFCD00000009 | |
Salcomine | |
[Co++].[O-]C1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1[O-] |
Spécification
N,N'-Bis (salicylidene)ethylenediaminecobalt (II) | |
Noir | |
C16H14CoN2O2 | |
MFCD00000009 | |
Insoluble in water. Soluble in benzene,chloroform,and pyridine. | |
[Co++].[O-]C1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1[O-] | |
325.23 | |
325.23 | |
Poudre |
14167-18-1 | |
Odorless | |
[-CH2N=CH(C6H4O-)]2Co | |
Salcomine | |
NPAQSKHBTMUERN-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt ; (6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-diène-1-ylidène)méthyle]amino]éthylamino]méthylidène]cyclohexa-2,4-dien-1-one | |
57448789 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332-H317
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P363-P501c
H302+H332-H317-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 238-012-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0590000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only