Learn More
N-méthylpropargylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10594578
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35161-71-8
Formule moléculaire C4H7N
Poids moléculaire (g/mol) 69.11
Numéro MDL MFCD00008573
Clé InChI HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n-methyl, methyl-prop-2-ynyl-amine, 3-methylamino-1-propyne, n-methylpropyn-2-ylamine, n-methyl-n-prop-2-ynylamine, n-methyl-2-propyn-1-amine, n-methyl-n-propargylamine, methyl prop-2-yn-1-yl amine, 2-propyn-1-amine,n-methyl-9ci
CID PubChem 96160
Nom IUPAC N-méthylprop-2-yn-1-amine
SMILES CNCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylpropargylamine
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 82°C to 84°C
Point d’éclair 1°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽CCH2NHCH3
Indice de réfraction 1.4332
Quantité 1 g
Beilstein 04,228
Gravité spécifique 0.83
Poids de la formule 69.11
Pourcentage de pureté 98+%