Learn More
N-méthylpropargylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10248364
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35161-71-8
Formule moléculaire C4H7N
Poids moléculaire (g/mol) 69.11
Numéro MDL MFCD00008573
Clé InChI HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n-methyl, methyl-prop-2-ynyl-amine, 3-methylamino-1-propyne, n-methylpropyn-2-ylamine, n-methyl-n-prop-2-ynylamine, n-methyl-2-propyn-1-amine, n-methyl-n-propargylamine, methyl prop-2-yn-1-yl amine, 2-propyn-1-amine,n-methyl-9ci
CID PubChem 96160
Nom IUPAC N-méthylprop-2-yn-1-amine
SMILES CNCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylpropargylamine
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 82°C to 84°C
Point d’éclair 1°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽CCH2NHCH3
Indice de réfraction 1.4332
Quantité 5 g
Beilstein 04,228
Gravité spécifique 0.83
Poids de la formule 69.11
Pourcentage de pureté 98+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylpropargylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-Methylpropargylamine