Learn More
N-méthylpipéridine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.40€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS | 626-67-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.64 |
Numéro MDL | MFCD00006491 |
Clé InChI | QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine |
CID PubChem | 12291 |
Nom IUPAC | 1-méthylpipéridine |
SMILES | [H+].[Cl-].CN1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10001350
|
Thermo Scientific Acros
127480100 |
10 mL | Flacon en verre |
23.40€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10582521
|
Thermo Scientific Acros
127482500 |
250 mL | Flacon en verre |
54.50€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13428348
|
Thermo Scientific Acros
127480010 |
1 L | Flacon en verre |
178.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
626-67-5 | |
135.64 | |
QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N | |
12291 | |
[H+].[Cl-].CN1CCCCC1 |
C6H14ClN | |
MFCD00006491 | |
n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine | |
1-méthylpipéridine |
Spécification
N-Methylpiperidine | |
626-67-5 | |
100.0 | |
Incolore | |
105.0°C to 108.0°C | |
Authentique | |
C6H14ClN | |
MFCD00006491 | |
0.82 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, toluene and | |
[H+].[Cl-].CN1CCCCC1 | |
135.64 | |
5 mPa.s (20°C) | |
99% |
99% | |
98.5 | |
-50.0°C | |
0.8200g/mL | |
3°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4368 to 1.4388 | |
20,16 | |
n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine | |
QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylpipéridine | |
12291 | |
99.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-959-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TN1225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N-Methylpiperidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.