Learn More
N-méthylphénéthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10617294
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-08-2
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00008291
Clé InChI SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylphenethylamine, benzeneethanamine, n-methyl, methyl-phenethyl-amine, n-methyl-2-phenylethylamine, n-methyl-n-2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylaminoethane, phenethylamine, n-methyl, methyl 2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylamino-aethan, n-methyl-phenethylamine
CID PubChem 11503
Nom IUPAC N-méthyl-2-phényléthanamine
SMILES CNCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylphenethylamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 203.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.5150 to 1.5170
Quantité 100 g
Beilstein 12, 1097
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylphenethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.