Learn More
N-méthylmorpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.90€ - 223.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-02-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.15 |
Numéro MDL | MFCD00006175 |
Clé InChI | SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin |
CID PubChem | 7972 |
Nom IUPAC | 4-méthylmorpholine |
SMILES | CN1CCOCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10626712
|
Thermo Scientific Acros
127151000 |
100 g | Bouteille en verre |
24.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626902
|
Thermo Scientific Acros
127155000 |
500 g | Bouteille en verre |
71.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11966801
|
Thermo Scientific Acros
127150025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
223.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-02-4 | |
101.15 | |
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N | |
7972 | |
CN1CCOCC1 |
C5H11NO | |
MFCD00006175 | |
n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin | |
4-méthylmorpholine |
Spécification
N-Methylmorpholine | |
109-02-4 | |
100.0 | |
0.9200g/mL | |
14°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4339 to 1.4359 | |
27,6 | |
15,6362 | |
n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin | |
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylmorpholine | |
7972 | |
101.15 | |
Liquide |
99% | |
98.5 | |
-65.0°C | |
115.0°C to 116.0°C (750.0 mmHg) | |
Authentique | |
C5H11NO | |
MFCD00006175 | |
01,690; 02,278 | |
0.92 | |
Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene | |
CN1CCOCC1 | |
101.15 | |
0.91 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-640-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QE5775000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N-Methylmorpholine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.