Learn More
N-méthyléthylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10697312
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-81-9
Formule moléculaire C3H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 76.14
Numéro MDL MFCD00008165
Clé InChI KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Synonyme n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
CID PubChem 8014
Nom IUPAC (2-azaniumylethyl)(methyl)azanium
SMILES C[NH2+]CC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylethylenediamine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 114.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4390 to 1.4420
Quantité 25 g
Beilstein 04, I, 415
Gravité spécifique 0.84
Poids de la formule 74.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.