Learn More
N-méthyléthylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
58.70€ - 633.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-81-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.14 |
Numéro MDL | MFCD00008165 |
Clé InChI | KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P |
Synonyme | n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine |
CID PubChem | 8014 |
Nom IUPAC | N’-méthyléthane-1,2-diamine |
SMILES | C[NH2+]CC[NH3+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12165.06 |
5 g |
58.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12165.14 |
25 g |
200.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12165.22 |
100 g |
633.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Methylethylenediamine undergoes condensation with pyridine-2-carboxaldehyde to form an imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N-méthyléthylènediamine subit une condensation avec la pyridine-2-carboxaldéhyde pour former une imine.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
109-81-9 | |
76.14 | |
KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P | |
8014 | |
C[NH2+]CC[NH3+] |
C3H12N2 | |
MFCD00008165 | |
n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine | |
N’-méthyléthane-1,2-diamine |
Spécification
N-Methylethylenediamine | |
0.851 | |
41°C (105°F) | |
C3H12N2 | |
1.4395 | |
UN2734 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P | |
N’-méthyléthane-1,2-diamine | |
8014 | |
95% |
109-81-9 | |
114°C to 116°C | |
Amine-like | |
H2NCH2CH2NHCH3 | |
MFCD00008165 | |
878141 | |
n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine | |
C[NH2+]CC[NH3+] | |
76.14 | |
74.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide et vapeur inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIFS, FLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-707-4
missing translation for 'rtecsNumber' : KV5250500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only