Learn More
N-méthyldiphénylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10667011
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-82-9
Formule moléculaire C13H13N
Poids moléculaire (g/mol) 183.25
Numéro MDL MFCD00041900
Clé InChI DYFFAVRFJWYYQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyldiphenylamine, benzenamine, n-methyl-n-phenyl, methyldiphenylamine, n,n-diphenylmethylamine, diphenylamine, n-methyl, unii-b28zgh99ih, diphenyl methylamine, n-methyl-n-phenyl-aniline, b28zgh99ih, methyldiphenylamin
CID PubChem 11098
Nom IUPAC N-méthyl-N-phénylaniline
SMILES CN(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyldiphenylamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -7.6°C
Couleur Blanc à beige
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 296°C to 297°C
Point d’éclair >093°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5N(CH3)C6H5
Indice de réfraction 1.6215 to 1.6235
Quantité 5 g
Merck Index 15, 6126
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 183.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyldiphenylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.