Learn More
N-Méthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
54.70€ - 192.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.16 |
Numéro MDL | MFCD00008283 |
Clé InChI | AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane |
CID PubChem | 7515 |
ChEBI | CHEBI:15733 |
Nom IUPAC | N-methylaniline |
SMILES | CNC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10408670
|
Thermo Scientific Acros
126275000 |
500 g | Flacon en verre |
54.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703891
|
Thermo Scientific Acros
126270010 |
1 kg | Flacon en verre |
85.90€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10023223
|
Thermo Scientific Acros
126270025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
192.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-61-8 | |
107.16 | |
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N | |
7515 | |
N-methylaniline |
C7H9N | |
MFCD00008283 | |
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane | |
CHEBI:15733 | |
CNC1=CC=CC=C1 |
Spécification
N-Methylaniline | |
98.5 | |
-57.0°C | |
0.9870g/mL | |
86°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5NHCH3 | |
MFCD00008283 | |
14,207 | |
0.987 | |
Solubility in water: 30g/l. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in acetone,diethyl ether,ethanol and,chloroform | |
CNC1=CC=CC=C1 | |
107.16 | |
CHEBI:15733 | |
99% |
100-61-8 | |
100.0 | |
Marron à jaune | |
195.0°C | |
Authentique | |
C7H9N | |
1.5694 to 1.5714 | |
12, 135 | |
15, 6093 | |
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane | |
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N | |
N-methylaniline | |
7515 | |
107.15 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Toxique par inhalation.
Toxique par contact cutané.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-870-9
RUO – Research Use Only