Learn More
N-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.80€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.16 |
Numéro MDL | MFCD00008283 |
Clé InChI | AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane |
CID PubChem | 7515 |
ChEBI | CHEBI:15733 |
Nom IUPAC | N-méthylaniline |
SMILES | CNC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13873.22 |
100 g |
22.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13873.36 |
500 g |
41.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13873.0E |
2500 g |
117.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Methylaniline is used in the preparation of N,N'-dimethylsulfinyldianilin using triethylamine and thionyl chloride as reagents. It is also acts as a latent and coupling solvent. Further, it serves as an intermediate for dyes and agrochemicals. In addition to this, it is utilized as an antiknock agent, which plays an essential role to increase the octane number.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N-méthylaniline est utilisée dans la préparation de la N,N′-diméthylsulfinyldianiline en utilisant la triéthylamine et le chlorure de thionyle comme réactifs. Elle agit également comme solvant latent et de couplage. De plus, elle sert d’intermédiaire pour les colorants et les produits agrochimiques. En outre, elle est utilisée comme agent antidétonant, qui joue un rôle essentiel dans l’augmentation du nombre d’octanes.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les anhydrides acides, les chlorures acides et le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
100-61-8 | |
107.16 | |
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N | |
7515 | |
N-méthylaniline |
C7H9N | |
MFCD00008283 | |
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane | |
CHEBI:15733 | |
CNC1=CC=CC=C1 |
Spécification
N-Methylaniline | |
-57°C | |
194°C to 197°C | |
C7H9N | |
MFCD00008283 | |
741982 | |
14,6019 | |
Immiscible with water. | |
CNC1=CC=CC=C1 | |
107.16 | |
CHEBI:15733 | |
98% |
100-61-8 | |
0.989 | |
86°C (186°F) | |
1.571 | |
UN2294 | |
Air Sensitive | |
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane | |
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthylaniline | |
7515 | |
107.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331-H373-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P314-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :N-MÉTHYLANILINE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-870-9
missing translation for 'rtecsNumber' : BY4550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only