Learn More
N-Méthyl-N-[(5-morpholine-4-ylthien-2 -yl)méthyl]amine, 97 %, Maybridge
Code produit. 11356785
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 879896-62-5
Formule moléculaire C10H16N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 212.311
Numéro MDL MFCD09025876
Clé InChI LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
CID PubChem 18525863
Nom IUPAC N-méthyl-1-(5-morpholine-4-ylthiophène-2-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.32
Pourcentage de pureté 97%