Learn More
Monochlorhydrate de N-méthyl-N-[(5-méthylthien-2-yl)méthyl]amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10327554
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 912569-78-9
Formule moléculaire C7H12ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 177.69
Numéro MDL MFCD07106798
Clé InChI OQOUPFNJXCXICY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, methyl 5-methylthiophen-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-1-5-methyl-2-thienyl methanamine hydrochloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine monohydrochloride, aronis23825, methyl 5-methyl 2-thienyl methyl amine, chloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hcl, 2-thiophenemethanamine,n,5-dimethyl-,hydrochloride 1:1
CID PubChem 17290686
Nom IUPAC N-méthyl-1-(5-méthylthiophène-2-yl)méthanamine;chlorhydrate
SMILES CC1=CC=C(S1)CNC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]amine monohydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.7
Pourcentage de pureté 97%