Learn More
N-méthyl-N-[3-(3-méthyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phényl]acétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10531123
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
CAS 108825-65-6
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C15H15N5O
Numéro MDL MFCD01567008
Quantité 10 g
Synonyme n-methyl-n-3-3-methyl 1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, acetamide,n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, maybridge3_006077, unii-ws1r0n3h0n, acmc-1c5o3, ws1r0n3h0n, acetamide, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl
Clé InChI WPAQLESUVYGUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C2N1N=C(C=C2)C3=CC(=CC=C3)N(C)C(=O)C
Nom IUPAC N-méthyl-N-[3-(3-méthyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine-6-yl)phényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 281.319
CID PubChem 2737312
Poids de la formule 281.32
Pourcentage de pureté 97%