Learn More
N-Methyl-N-[(2-pipéridine-1-ylpyridine-4-yl)méthyl]amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10326954
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 879896-58-9
Formule moléculaire C12H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 205.305
Numéro MDL MFCD09025859
Clé InChI CPEUGLUNQVAGDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl methyl amine, methyl 2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methyl amine, 4-pyridinemethanamine,n-methyl-2-1-piperidinyl, n-methyl-1-2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-piperidyl 4-pyridyl methyl amine
CID PubChem 17851834
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-pipéridine-1-ylpyridine-4-yl) méthanamine
SMILES CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.3
Pourcentage de pureté 97%