Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-méthyl-D-glucamine, 99 %
25.02€ - 55.98€
Identifiants chimiques
CAS | 6284-40-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H17NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.215 |
Numéro MDL | MFCD00004707 |
Clé InChI | MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N |
Synonyme | meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine |
CID PubChem | 8567 |
ChEBI | CHEBI:59732 |
Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol |
SMILES | CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399075
|
Thermo Scientific Chemicals
L14282.18 |
50 g |
25.02€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309085
|
Thermo Scientific Chemicals
L14282.30 |
250 g |
55.98€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Methyl-D-glucamine is used in conjunction with iodinated organic compounds in contrast media viz. diatrizoate meglumine and iodipamide meglumine. It is useful in ion-exchange resins to chelate boron ions selectively. It is also used as an excipient in pharmaceuticals, in cosmetics and X-ray contrast media. It is also employed in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N-méthyl-D-glucamine est utilisée en association avec des composés organiques iodés dans des milieux de contraste, à savoir la mégluminine de diatrizoate et la mégluminine d’iodipamide. Il est utile dans les résines échangeuses d’ions pour chélater les ions bore de manière sélective. Il est également utilisé comme excipient dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques et dans les milieux de contraste à rayons X. Il est également utilisé dans la synthèse d’agents actifs de surface, de produits pharmaceutiques et de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
6284-40-8 | |
195.215 | |
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N | |
8567 | |
(2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol |
C7H17NO5 | |
MFCD00004707 | |
meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine | |
CHEBI:59732 | |
CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O |
Spécification
N-Methyl-D-glucamine | |
128°C to 131°C | |
MFCD00004707 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine | |
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N | |
CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O | |
195.215 | |
CHEBI:59732 | |
99% |
6284-40-8 | |
C7H17NO5 | |
385906 | |
14,6078 | |
Soluble in water. | |
−16.5° (c=2 in Water) | |
(2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol | |
8567 | |
195.22 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 228-506-9
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ4295770
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon