Learn More
n-Méthyl-(chroman-6-ylméthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10632495
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 950603-17-5
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.247
Numéro MDL MFCD12198110
Clé InChI OYZVOCNCDRSGDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-chroman-6-ylmethyl amine, 1-chroman-6-yl-n-methylmethanamine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ylmethyl methyl amine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl-n-methylmethanamine, chroman-6-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-chromen-6-yl-n-methyl-methanamine
CID PubChem 43811035
Nom IUPAC 1-(3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl)-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)OCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(chroman-6-ylmethyl)amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 97%