Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Méthyl-béta-alaninenitrile, 98 %
Code produit. 10513101
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-05-0
Formule moléculaire C4H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00001954
Clé InChI UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylamino propanenitrile, 3-methylaminopropionitrile, 3-methylamino propionitrile, propanenitrile, 3-methylamino, 2-cyanoethyl methyl amine, propionitrile, 3-methylamino, n-2-cyanoethyl methylamine, 3-n-methylamino propionitrile, 2-cyanoethyl methylamine, n-methyl-beta-alaninenitrile
CID PubChem 69656
Nom IUPAC 3-(methylamino)propanenitrile
SMILES CNCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-β-alaninenitrile
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 182°C to 186°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NHCH2CH2CN
Indice de réfraction 1.4300 to 1.432
Quantité 50 g
Gravité spécifique 0.89
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyl-ß-alaninenitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.