Learn More
N-Méthyl-3-pyrimidine-2-ylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10183374
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 886851-49-6
Formule moléculaire C12H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 199.257
Numéro MDL MFCD09702386
Clé InChI AHOVMAYXXRVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, methyl 3-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyrimidinyl, n-methyl-1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, n-3-pyrimidin-2-yl benzyl methylamine, 2-3-methylamino methyl phenyl pyrimidine, methyl 3-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-2-pyrimidinyl-9ci
CID PubChem 24229568
Nom IUPAC N-méthyl-1-(3-pyrimidine-2-ylphényl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.26
Pourcentage de pureté 97%