Learn More
N-Méthyl-(2-morpholinopyrimidin-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10123224
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 937796-14-0
Formule moléculaire C10H16N4O
Poids moléculaire (g/mol) 208.265
Numéro MDL MFCD09966161
Clé InChI PFYPMSRZQMFCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-morpholinopyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanamine
CID PubChem 42556099
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-morpholine-4-ylpyrimidine-5-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)N2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(2-morpholinopyrimidin-5-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%