Learn More
N-méthyl-(2-anilinopyrimidine-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10586914
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 944450-95-7
Formule moléculaire C12H14N4
Poids moléculaire (g/mol) 214.27
Numéro MDL MFCD11841075
Clé InChI IFWJJBILYKUROD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylamino methyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 5-methylamino methyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-methylamino methyl pyrimidin-2-yl phenylamine, n-methyl-2-phenylamino pyrimidin-5-yl methylamine
CID PubChem 33589547
Nom IUPAC 5-(méthylaminométhyl)-N-phénylpyrimidine-2-amine
SMILES CNCC1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.27
Pourcentage de pureté 97%