Learn More
N-méthyl-[(2,3-dihydrobenzo[b]furane-7 -yl)méthyl]amine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10633985
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 389845-43-6
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD10700046
Clé InChI WVSLYVGYBIMHJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-yl methyl amine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylmethyl methyl amine, 1-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-n-methylmethanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylmethyl methylamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-n-methyl, 2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylmethyl methylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-n-methylmethanamine
CID PubChem 26343571
Nom IUPAC 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1OCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-[(2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-yl)methyl]amine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 90%