Learn More
Dioxalate de N-méthyl-(1H-benzimidazol-5-ylméthyl)amine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10654405
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 910036-85-0
Formule moléculaire C13H15N3O8
Poids moléculaire (g/mol) 341.276
Numéro MDL MFCD09025842
Clé InChI HDQRBNFLWRHBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1h-benzimidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, 1h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid, n-methyl-1h-benzo d imidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, oxalic acid-1-1h-benzimidazol-6-yl-n-methylmethanamine 2/1, 3h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid
CID PubChem 18525786
Nom IUPAC 1-(3H-benzimidazol-5-yl)-N-méthylméthanamine ; Acide oxalique
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N=CN2.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amine dioxalate
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 341.27
Pourcentage de pureté 90%