Learn More
N-Méthyl-[1-(6-méthylpyrazin2-yl)pipéride-3-yl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10377333
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 941716-84-3
Formule moléculaire C12H20N4
Poids moléculaire (g/mol) 220.32
Numéro MDL MFCD09879920
Clé InChI CBRQUNBWUQBINE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methylamine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methyl amine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl 3-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanamine
CID PubChem 24229603
Nom IUPAC n-méthyl-1-[1-(6-méthylpyrazine-2-yl)pipéridine-3-yl]méthanamine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.32
Pourcentage de pureté 97%