Learn More
N-Méthyl-1,2-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10618360
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4760-34-3
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00192314
Clé InChI RPKCLSMBVQLWIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n1-methylbenzene-1,2-diamine, n-methyl-o-phenylenediamine, n-methylbenzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, n-methyl, n-methyl-1,2-phenylenediamine, n-methyl-1,2-benzenediamine, 2-amino-n-methylaniline, n-methyl-2-phenylenediamine, 2-methylamino aniline, unii-roi30fpr50
CID PubChem 78498
Nom IUPAC 2-N-méthylbenzène-1,2-diamine
SMILES CNC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-1, 2-phenylenediamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 22°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.0750g/mL
Point d’ébullition 123°C to 124°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.075
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.