Learn More
Chlorure de N-méthoxy-N-méthylcarbamoyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
146.00€ - 462.00€
Identifiants chimiques
CAS | 30289-28-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.54 |
Numéro MDL | MFCD06658962 |
Clé InChI | SHQJHXLWZDMQEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acmc-209he9, methylmethoxycarbamoyl chloride, methoxy methyl carbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamyl chloride, n-methyl-n-methoxycarbamyl chloride, carbamic chloride,n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylcarbamic acid chloride |
CID PubChem | 2734926 |
Nom IUPAC | Chlorure de N-méthoxy-N-méthylcarbamoyl |
SMILES | CON(C)C(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10598283
|
Thermo Scientific Acros
378870050 |
5 g | Flacon en verre |
146.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10493253
|
Thermo Scientific Acros
378870250 |
25 g | Flacon en verre |
462.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
30289-28-2 | |
123.54 | |
SHQJHXLWZDMQEJ-UHFFFAOYSA-N | |
2734926 | |
CON(C)C(Cl)=O |
C3H6ClNO2 | |
MFCD06658962 | |
acmc-209he9, methylmethoxycarbamoyl chloride, methoxy methyl carbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamyl chloride, n-methyl-n-methoxycarbamyl chloride, carbamic chloride,n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylcarbamic acid chloride | |
Chlorure de N-méthoxy-N-méthylcarbamoyl |
Spécification
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride | |
94.0 | |
Incolore à jaune | |
94% min. (GC) | |
CH3ON(CH3)COCl | |
MFCD06658962 | |
SHQJHXLWZDMQEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de N-méthoxy-N-méthylcarbamoyl | |
2734926 | |
95% |
30289-28-2 | |
100.0 | |
Authentique | |
C3H6ClNO2 | |
1.4420 to 1.444 | |
acmc-209he9, methylmethoxycarbamoyl chloride, methoxy methyl carbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamyl chloride, n-methyl-n-methoxycarbamyl chloride, carbamic chloride,n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylcarbamic acid chloride | |
CON(C)C(Cl)=O | |
123.54 | |
123.54 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.